粉末漏斗,PP,宽杆
02, 21 mm, 25 mm, 100 mm, 粉末漏斗,宽杆, 248 ml
Catalog # VWRU10033-458
Supplier: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
Jump to:
Product Details & Documents
PP材质
- 宽杆可减少粉末粘附在漏斗上的可能性,增加通过效率
- 锥角为60度
Specifications
- 直径:100 mm
- 说明:粉末漏斗,宽杆, 248 ml
- 顺序:02
- 杆外径:21 mm
- 杆长度:25 mm