Orders LinkContactUsLinkComponent
实验服,拉链款,VWR® Maximum
实验服,拉链款,VWR® Maximum
实验服,拉链款,VWR® Maximum
Certificates
实验服,拉链款,VWR® Maximum
7 Options Available Below
Product Details & Documents
在整个VWR®防护服生产线中,VWR® Maximum SF系列是最清洁,最耐用的。 这些服装由纺粘聚丙烯纤维(SPP)制成,并涂有透气的聚乙烯薄膜,其设计旨在优化屏障保护,清洁度和舒适性。
  • 按扣衣领,插肩袖,拉链,松紧袖口
  • 优越的流体和颗粒屏障
  • 最低的颗粒脱落水平:Lv1 Helmke滚筒分类等级
  • 耐轻微的化学药品飞溅
  • 良好的透气性,确保用户舒适
  • 柔软的类似布的织物,具有最大的撕裂强度
实验服为液体,生物制品和颗粒提供屏障保护。 高蒸气透过率即使在长期使用中也能使穿着者感到舒适。 适用于工业,制药,食品加工,建筑和某些环境洁净应用。
Certifications: 在严格的过程控制下在ISO认证的设备中测试和制造。 通过独立实验室测试对批次进行控制和验证。
Specifications for Product Family
规格
  • Catalog No:
  • VWRU414004-695
  • VWRU414004-696
  • VWRU414004-697
  • VWRU414004-698
  • VWRU414004-699
  • VWRU414004-700
  • VWRU414004-701
  • 关闭类型:
  • 配有拉链封口
  • 配有拉链封口
  • 配有拉链封口
  • 配有拉链封口
  • 配有拉链封口
  • 配有拉链封口
  • 配有拉链封口
  • 袋:
  • 无口袋
  • 无口袋
  • 无口袋
  • 无口袋
  • 无口袋
  • 无口袋
  • 无口袋
  • Gender:
  • 中性
  • 中性
  • 中性
  • 中性
  • 中性
  • 中性
  • 中性
  • Garment application:
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
规格
Product Family Options
产品信息
  • 颜色
    衣服尺寸
    可用库存
    Price
  • 白色
    S
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 25 件
    1 * 25 件 - ¥1,750.00
    ¥1,750.00
    1 * 25 件
       ¥1,750.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU414004-695
    关闭类型
    配有拉链封口
    无口袋
    Gender
    中性
    Garment application
    Cleanroom|Laboratory
  • 白色
    M
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 25 件
    1 * 25 件 - ¥1,809.00
    ¥1,809.00
    1 * 25 件
       ¥1,809.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU414004-696
    关闭类型
    配有拉链封口
    无口袋
    Gender
    中性
    Garment application
    Cleanroom|Laboratory
  • 白色
    L
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 25 件
    1 * 25 件 - ¥1,896.00
    ¥1,896.00
    1 * 25 件
       ¥1,896.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU414004-697
    关闭类型
    配有拉链封口
    无口袋
    Gender
    中性
    Garment application
    Cleanroom|Laboratory
  • 白色
    XL
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 25 件
    1 * 25 件 - ¥1,984.00
    ¥1,984.00
    1 * 25 件
       ¥1,984.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU414004-698
    关闭类型
    配有拉链封口
    无口袋
    Gender
    中性
    Garment application
    Cleanroom|Laboratory
  • 白色
    XXL
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 25 件
    1 * 25 件 - ¥2,188.00
    ¥2,188.00
    1 * 25 件
       ¥2,188.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU414004-699
    关闭类型
    配有拉链封口
    无口袋
    Gender
    中性
    Garment application
    Cleanroom|Laboratory
  • 白色
    3XL
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 25 件
    1 * 25 件 - ¥2,305.00
    ¥2,305.00
    1 * 25 件
       ¥2,305.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU414004-700
    关闭类型
    配有拉链封口
    无口袋
    Gender
    中性
    Garment application
    Cleanroom|Laboratory
  • 白色
    4XL
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 25 件
    1 * 25 件 - ¥2,334.00
    ¥2,334.00
    1 * 25 件
       ¥2,334.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU414004-701
    关闭类型
    配有拉链封口
    无口袋
    Gender
    中性
    Garment application
    Cleanroom|Laboratory