VWR®, 洁净室手套,丁腈,无菌,A级,400mm
Supplier: VWR Collection
About this item
柔软型VWR洁净室丁腈手套由羧化丙烯腈丁二烯制成,可在苛刻的洁净室应用中提供可靠,持久且舒适的手部保护。
- 专为保护肘部长度而设计
- 不分左右手,设计有微纹理的手指和手掌,串珠袖口
- 非天然橡胶乳胶制成
- 可消散静电
- 仅限一次性使用
推荐用于ISO 5级(FED-STD-209E 100级)或更高等级的洁净室。
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016; AQL 1,5
Packaging: 1双/包,10包/小袋,5小袋/大袋,4大袋/箱,总共每箱200双
6 Options Available Below
Product Details & Documents
柔软型VWR洁净室丁腈手套由羧化丙烯腈丁二烯制成,可在苛刻的洁净室应用中提供可靠,持久且舒适的手部保护。
- 专为保护肘部长度而设计
- 不分左右手,设计有微纹理的手指和手掌,串珠袖口
- 非天然橡胶乳胶制成
- 可消散静电
- 仅限一次性使用
推荐用于ISO 5级(FED-STD-209E 100级)或更高等级的洁净室。
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016; AQL 1,5
Packaging: 1双/包,10包/小袋,5小袋/大袋,4大袋/箱,总共每箱200双
Specifications for Product Family
Specifications
- Catalog No:
- VWRI112-5125
- VWRI112-5126
- VWRI112-5127
- VWRI112-5128
- VWRI112-5129
- VWRI112-5130
- 左右手通用的/分左右手:
- 左右手通用的
- 左右手通用的
- 左右手通用的
- 左右手通用的
- 左右手通用的
- 左右手通用的
- 一次性/可重复使用:
- 一次性
- 一次性
- 一次性
- 一次性
- 一次性
- 一次性
- 含乳胶/无乳胶:
- 无乳胶
- 无乳胶
- 无乳胶
- 无乳胶
- 无乳胶
- 无乳胶
- 有/无粉:
- 无粉
- 无粉
- 无粉
- 无粉
- 无粉
- 无粉
- 洁净室等级:
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 袖口形式:
- 珠状
- 珠状
- 珠状
- 珠状
- 珠状
- 珠状
- 袖口厚度:
- 0,08 - 0,12 mm
- 0,08 - 0,12 mm
- 0,08 - 0,12 mm
- 0,08 - 0,12 mm
- 0,08 - 0,12 mm
- 0,08 - 0,12 mm
- 手指厚度:
- 0,12 - 0,18 mm
- 0,12 - 0,18 mm
- 0,12 - 0,18 mm
- 0,12 - 0,18 mm
- 0,12 - 0,18 mm
- 0,12 - 0,18 mm
- 掌心厚度:
- 0,10 - 0,15 mm
- 0,10 - 0,15 mm
- 0,10 - 0,15 mm
- 0,10 - 0,15 mm
- 0,10 - 0,15 mm
- 0,10 - 0,15 mm
- 抗张强度:
- >18 MPa
- >18 MPa
- >18 MPa
- >18 MPa
- >18 MPa
- >18 MPa
- 极限拉伸值:
- "500%"
- "500%"
- 500%
- 500%
- 500%
- 500%
- 欧洲标准:
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016
Specifications
Product Family Options
Product Information
- 顺序手套大小颜色长度包装规格AvailabilityPrice
- Specifications:
More
Specifications
Cat. No.VWRI112-5125左右手通用的/分左右手左右手通用的一次性/可重复使用一次性含乳胶/无乳胶无乳胶有/无粉无粉洁净室等级100/ISO 5袖口形式珠状袖口厚度0,08 - 0,12 mm手指厚度0,12 - 0,18 mm掌心厚度0,10 - 0,15 mm抗张强度>18 MPa极限拉伸值"500%"欧洲标准EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.VWRI112-5126左右手通用的/分左右手左右手通用的一次性/可重复使用一次性含乳胶/无乳胶无乳胶有/无粉无粉洁净室等级100/ISO 5袖口形式珠状袖口厚度0,08 - 0,12 mm手指厚度0,12 - 0,18 mm掌心厚度0,10 - 0,15 mm抗张强度>18 MPa极限拉伸值"500%"欧洲标准EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.VWRI112-5127左右手通用的/分左右手左右手通用的一次性/可重复使用一次性含乳胶/无乳胶无乳胶有/无粉无粉洁净室等级100/ISO 5袖口形式珠状袖口厚度0,08 - 0,12 mm手指厚度0,12 - 0,18 mm掌心厚度0,10 - 0,15 mm抗张强度>18 MPa极限拉伸值500%欧洲标准EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.VWRI112-5128左右手通用的/分左右手左右手通用的一次性/可重复使用一次性含乳胶/无乳胶无乳胶有/无粉无粉洁净室等级100/ISO 5袖口形式珠状袖口厚度0,08 - 0,12 mm手指厚度0,12 - 0,18 mm掌心厚度0,10 - 0,15 mm抗张强度>18 MPa极限拉伸值500%欧洲标准EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.VWRI112-5129左右手通用的/分左右手左右手通用的一次性/可重复使用一次性含乳胶/无乳胶无乳胶有/无粉无粉洁净室等级100/ISO 5袖口形式珠状袖口厚度0,08 - 0,12 mm手指厚度0,12 - 0,18 mm掌心厚度0,10 - 0,15 mm抗张强度>18 MPa极限拉伸值500%欧洲标准EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.VWRI112-5130左右手通用的/分左右手左右手通用的一次性/可重复使用一次性含乳胶/无乳胶无乳胶有/无粉无粉洁净室等级100/ISO 5袖口形式珠状袖口厚度0,08 - 0,12 mm手指厚度0,12 - 0,18 mm掌心厚度0,10 - 0,15 mm抗张强度>18 MPa极限拉伸值500%欧洲标准EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016