Orders LinkContactUsLinkComponent
L-抗坏血酸
0100, 100
目录编号 HACH1457799
供应商:   HACH
L-抗坏血酸
目录编号 HACH1457799
供应商:  HACH
CAS号:  50-81-7
L-抗坏血酸
L-抗坏血酸
0100, 100
Jump to:
CAS号:  50-81-7
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 100 件
Product Details & Documents
同义词:  维生素 C, 抗坏血病因子, L-维生素 C
  • CAS号:50-81-7
  • 化学式:C₆H₈O₆
  • MDL 编号:MFCD00064328
  • Molecular Weight:176.13 g/mol
  • 默克索引:13,00837
  • 沸点:553 °C (1013 hPa)
  • 熔点:190…192 °C
  • 密度:1,694 g/cm³ (20 °C)
  • 储存温度:Ambient
  • EINECS:200-066-2
  • REACH:exempt
Certificates
按批号搜索
规格
规格
  • 包装规格:
    100
  • 顺序:
    0100
规格