Orders LinkContactUsLinkComponent
L-抗坏血酸 ≥99%
3645, Glass bottle for solids, 500 g
目录编号 ALFAA15613.36
L-抗坏血酸 ≥99%
目录编号 ALFAA15613.36
CAS号:  50-81-7
L-抗坏血酸 ≥99%
L-抗坏血酸 ≥99%
3645, Glass bottle for solids, 500 g
Jump to:
CAS号:  50-81-7
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 500 克
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Formula Weight: 176.12 Melting Point: 190-193° dec. Beilstein Reference: 84272 Merck Reference: 14,830 Optical Rotation: +21° (c=10 in water) MDL No.: MFCD00064328
同义词:  维生素 C, 抗坏血病因子, L-维生素 C
  • CAS号:50-81-7
  • 化学式:C₆H₈O₆
  • MDL 编号:MFCD00064328
  • Molecular Weight:176.13 g/mol
  • 默克索引:14,830
  • 沸点:553 °C (1013 hPa)
  • 熔点:190…193 °C (dec.)
  • 密度:1,65
  • 储存温度:Ambient
  • EINECS:200-066-2
  • REACH:exempt
规格
规格
  • 包装类型:
    Glass bottle for solids
  • 包装规格:
    500 g
  • 顺序:
    3645
规格