跳转到 页眉
跳转到 主要内容
跳转到 页脚
高级搜索
高级搜索
SDS
证书
制造商数据
0
¥0.00
Order Entry
登录
/
注册
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
订单输入
订单状态
您的账户
购物车
China
订单输入
订单状态
您的账户
购物车
ContactUsLinkComponent
主页
十六烷基三甲基溴化铵
十六烷基三甲基溴化铵 ≥99%, 高纯度
十六烷基三甲基溴化铵 ≥99%, 高纯度
:
VWR Chemicals
十六烷基三甲基溴化铵 ≥99%, 高纯度
:
VWR Chemicals
:
57-09-0
:
:
CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
:
MFCD00011772
:
364.45 g/mol
:
13,02034
:
237…243 °C
:
244 °C (closed cup)
:
200-311-3
:
3077
:
9,III
:
GHS05
:
GHS07
:
GHS09
:
Ambient
Purity:
≥99%
sds_VWRC0833