Orders LinkContactUsLinkComponent
氧化铅, red, TECHNICAL
氧化铅, red, TECHNICAL
4024, Plastic bottle for solids, 1 kg
  VWRC26572.295
氧化铅, red, TECHNICAL
  VWRC26572.295
 :  1314-41-6
氧化铅, red, TECHNICAL
氧化铅, red, TECHNICAL
4024, Plastic bottle for solids, 1 kg
 :  1314-41-6
¥642.00
1 * 1 千克
 :  氧化铅(II,IV), 红丹, 红色氧化铅
  •  :1314-41-6
  •  :Pb₃O₄
  •  :MFCD00078491
  •  :685.6 g/mol
  •  :12,05449
  •  :2682 °C (1013 hPa)
  •  :830 °C
  •  :9,1 g/cm³ (20 °C)
  •  :215-235-6
  •  :1479
  •  :5.1,II
  • Assay (calculated as PbO2):
    Min. 30 %
  • 包装类型:
    Plastic bottle for solids
  • 包装规格:
    1 kg
  • 顺序:
    4024