Orders LinkContactUsLinkComponent
4-羟基苯甲酸甲酯
4-羟基苯甲酸甲酯
2500, Glass bottle for solids, 150 mg
目录编号 EDQMM1650000
刺激性
供应商:   EDQM
4-羟基苯甲酸甲酯
目录编号 EDQMM1650000
供应商:  EDQM
CAS号:  99-76-3
4-羟基苯甲酸甲酯
4-羟基苯甲酸甲酯
2500, Glass bottle for solids, 150 mg
Jump to:
CAS号:  99-76-3
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 150 毫克
Product Details & Documents
同义词:  对羟基苯甲酸甲酯, 尼泊金甲酯
  • CAS号:99-76-3
  • 化学式:HOC₆H₄CO₂CH₃
  • MDL 编号:MFCD00002352
  • Molecular Weight:152.15 g/mol
  • 默克索引:13,06129
  • 沸点:270…280 °C (1013 hPa)
  • 熔点:125…128 °C
  • 密度:1,1208 g/cm³ (137 °C)
  • 储存温度:Ambient
  • EINECS:202-785-7
Documents
Certificates
按批号搜索
规格
规格
  • 包装类型:
    Glass bottle for solids
  • 包装规格:
    150 mg
  • 顺序:
    2500
规格