甘油 (vegetable based), anhydrous, EMPROVE® EXPERT ACS, Ph. Eur., BP, USP, JP 用于生物制药生产, SAFC®
目录编号 MERP1.37028.1000
CAS 编号:
规格
- 包装类型:Plastic bottle
- 包装规格:1 kg
- 顺序:4024
规格
关于此项目
:
:92.09 g/mol
默克索引:13,04497
沸点:290 °C (1013 hPa)
密度:1,26 g/cm³ (20 °C)
闪点:177 °C
储存温度:Ambient
EINECS:200-289-5
CAS 编号:56-81-5
化学式:HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MDL 编号:MFCD00004722