Orders LinkContactUsLinkComponent
2-巯基乙醇
2305, 20 mL
目录编号 INVT31350010
有毒
腐蚀性
环境危害
Marketsource
供应商:   INVITROGEN
2-巯基乙醇
目录编号 INVT31350010
供应商:  INVITROGEN
Marketsource
CAS号:  60-24-2
2-巯基乙醇
2-巯基乙醇
2305, 20 mL
Jump to:
CAS号:  60-24-2
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 20 毫升
Product Details & Documents
同义词:  硫代乙二醇, BME, 2-羟基乙硫醇, β-巯基乙醇
  • CAS号:60-24-2
  • 化学式:HSCH₂CH₂OH
  • MDL 编号:MFCD00004890
  • Molecular Weight:78.14 g/mol
  • 默克索引:13,05894
  • 沸点:157 °C (1013 hPa)
  • 熔点:–100 °C
  • 密度:1,12 g/cm³ (20 °C)
  • 闪点:68 °C
  • 储存温度:Ambient
  • EINECS:200-464-6
  • UN:2966
  • ADR:6.1,II
规格
规格
  • 包装规格:
    20 mL
  • 顺序:
    2305
规格