2-巯基乙醇
2305, 20 mL
目录编号 INVT31350010
Marketsource
供应商: INVITROGEN
Jump to:
Product Details & Documents
同义词: 硫代乙二醇, BME, 2-羟基乙硫醇, β-巯基乙醇
- CAS号:60-24-2
- 化学式:HSCH₂CH₂OH
- MDL 编号:MFCD00004890
- Molecular Weight:78.14 g/mol
- 默克索引:13,05894
- 沸点:157 °C (1013 hPa)
- 熔点:–100 °C
- 密度:1,12 g/cm³ (20 °C)
- 闪点:68 °C
- 储存温度:Ambient
- EINECS:200-464-6
- UN:2966
- ADR:6.1,II
规格
规格
- 包装规格:20 mL
- 顺序:2305



