ContactUsLinkComponent
甲酰胺 ≥99.5%, 超纯
健康危害
甲酰胺 ≥99.5%, 超纯
供应商:  VWR Chemicals
证书
undefined
健康危害
甲酰胺 ≥99.5%, 超纯
供应商:  VWR Chemicals
证书
规格测试结果
  • Abs.@280 nm:
    ≤0.05
  • Conductivity:
    ≤100 umhos
  • Copper:
    <0.00001%
  • DNase:
    None Detected
  • Freezing Range:
    1 – 3 °C
  • Iron:
    <0.0005%
  • Lead:
    <0.00005%
  • Moisture (KF):
    <0.75%
  • Purity:
    >99.5%
  • RNase:
    None
  • Zinc:
    <0.00005%
规格测试结果
相关信息
证书
按批号搜索