N,N-二甲基甲酰胺 99.8% for peptide synthesis
5096, Glass bottle, 2,5 L
N,N-二甲基甲酰胺 99.8% for peptide synthesis
目录编号 ACRO354830025
CAS号: 68-12-2
Jump to:
Product Details & Documents
同义词: DMF
- CAS号:68-12-2
- 化学式:HCON(CH₃)₂
- MDL 编号:MFCD00003284
- Molecular Weight:73.09 g/mol
- 默克索引:13,03269
- 沸点:153 °C (760 mmHg)
- 熔点:–61 °C
- 密度:0,945 g/cm³
- 闪点:58 °C
- 储存温度:Ambient
- EINECS:200-679-5
- UN:2265
- ADR:3,III
- REACH:01-2119475605-32
规格
规格测试结果
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.03 % (K.F.)
- GC:≥99.8 %
- Color scale:≤10 APHA
- Free amine:≤0.001 %
- Acidity (CH3COOH):≤0.001 %
规格
- 包装类型:Glass bottle
- 包装规格:2,5 L
- 顺序:5096