TRIS HCl (tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride), Sigma-Aldrich®
目录编号 SIALT3253-100G
供应商: SIGMAALDRICH
CAS 编号:
规格
- 包装类型:Glass bottle for solids
- 包装规格:100 g
- 顺序:3401
规格
关于此项目
:
:157.6 g/mol
默克索引:12,09902
熔点:150…152 °C
:M-Clarity™ quality level = MQ400
储存温度:Ambient
EINECS:214-684-5
CAS 编号:1185-53-1
化学式:NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
MDL 编号:MFCD00012590