TRIS HCl (tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride), EMPROVE® EXPERT 用于生物制药生产, SAFC®
目录编号 MERP1.08219.1000
CAS 编号:
规格
- 包装类型:Plastic bottle for solids
- 包装规格:1 kg
- 顺序:4024
规格
关于此项目
:
:157.6 g/mol
默克索引:12,09902
熔点:150…152 °C
储存温度:Ambient
EINECS:214-684-5
CAS 编号:1185-53-1
化学式:NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
MDL 编号:MFCD00012590