Orders LinkContactUsLinkComponent
氨水 分析级 25% in water, extra pure
氨水 分析级 25% in water, extra pure
5096, Glass bottle, 2,5 L
目录编号 ACRO255210025
刺激性
腐蚀性
环境危害
氨水 分析级 25% in water, extra pure
目录编号 ACRO255210025
CAS号:  1336-21-6
氨水 分析级 25% in water, extra pure
氨水 分析级 25% in water, extra pure
5096, Glass bottle, 2,5 L
Jump to:
CAS号:  1336-21-6
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 2,5 升
Product Details & Documents
同义词:  Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
  • CAS号:1336-21-6
  • 化学式:NH₃
  • MDL 编号:MFCD00011418
  • Molecular Weight:35.05 g/mol
  • 沸点:32…37,7 °C (1013 hPa)
  • 熔点:–57 °C
  • 密度:0,91 g/cm³
  • 储存温度:Refrigerator
  • EINECS:215-647-6
  • UN:2672
  • ADR:8,III
Documents
规格
规格测试结果
  • Appearance:
    Clear colorless Solution
  • Titration with HCl:
    ≥25 % (As NH3)
  • Chloride (Cl):
    ≤50 ppm
  • Sulfate (SO4):
    ≤50 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤50 ppm
规格
  • 包装类型:
    Glass bottle
  • 包装规格:
    2,5 L
  • 顺序:
    5096
规格