氢氧化钾 1 mol/l (1 N) in aqueous solution, Titripur® volumetric solution (max. 0.00004% Ca), Supelco®
目录编号 MERC1.09107.1000
供应商: MERCK MILLIPORE
CAS 编号:
规格
- 包装类型:Plastic bottle
- 包装规格:1 L
- 顺序:5037
规格
关于此项目
:
:56.11 g/mol
ADR:8,II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:215-181-3
UN:1814
:GHS05
储存温度:Ambient
CAS 编号:1310-58-3
化学式:KOH
MDL 编号:MFCD00003553