ContactUsLinkComponent
TRITON™ X-100 (Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether) 98% 用于分子生物学 DNase-, RNase-, protease-free
腐蚀性
刺激性
环境危害
TRITON™ X-100 (Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether) 98% 用于分子生物学 DNase-, RNase-, protease-free
Catalog # ACRO327371000
CAS 编号:  
undefined
腐蚀性
刺激性
环境危害
TRITON™ X-100 (Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether) 98% 用于分子生物学 DNase-, RNase-, protease-free
Catalog # ACRO327371000
CAS 编号:  
规格
  • 包装类型:
    Glass bottle
  • 包装规格:
    100 mL
  • 顺序:
    2440
规格
规格测试结果
  • Appearance:
    Clear viscous liquid
  • Water:
    ≤0.2 %
  • HPLC:
    ≥97.5 %
  • pH:
    6 to 8 (5 % in water)
  • Dnase,Rnase,Protease activity:
    Not detected
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤5 ppm
  • Peroxides:
    ≤0.01 %
规格测试结果
关于此项目
 :
默克索引:13,06793
沸点:270 °C (760 mmHg)
熔点:6 °C
密度:1,067 g/cm³
闪点:274 °C
ADR:9,III
 :GHS05
 :GHS07
 :GHS09
储存温度:Ambient
CAS 编号:9002-93-1
 :9036-19-5
MDL 编号:MFCD00132505