Orders LinkContactUsLinkComponent
pH电极,pHenomenal®
pH电极,pHenomenal®
供应商:   VWR Collection
pH电极,pHenomenal®
供应商:  VWR Collection
Certificates
pH电极,pHenomenal®
pH电极,pHenomenal®
10 Options Available Below
Product Details & Documents
pH electrodes with BNC connector and cable.
These electrodes are checked at five points during the manufacturing process and then lot stamped to ensure quality. Every electrode is supplied with a soaker storage bottle and cap to ensure the pH-sensitive glass and reference junction remain in top condition and are instantly ready for use.
* Integrated temperature probe.
Delivery information: Includes pH-electrode only. 620-1659 includes pHenomenal® TEMP21 T-sensor (NTC 30 kOhm) only.
Product Family Options
产品信息
  • 顺序
    说明
    Type
    材质
    电解质
    隔膜
    直径×长度
    连接
    可用库存
    Price
  • 001
    pHenomenal® pH电极110
    pHenomenal® 110,凝胶
    环氧树脂
    凝胶
    陶瓷
    12×120 mm
    BNC,1 m电缆
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥4,531.00
    ¥4,531.00
    1 * 1 件
       ¥4,531.00
  • 002
    pHenomenal® 111 pH电极,3合1,带温度传感器
    pHenomenal® 111,3合1,凝胶*
    环氧树脂
    凝胶
    陶瓷
    12×120 mm
    BNC,1 m电缆
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥7,268.00
    ¥7,268.00
    1 * 1 件
       ¥7,268.00
  • 003
    pHenomenal® 111-3 pH电极,3合1,带温度传感器
    pHenomenal® 111-3,3合1,凝胶*
    环氧树脂
    凝胶
    陶瓷
    12×120 mm
    BNC,3 m电缆
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥8,357.00
    ¥8,357.00
    1 * 1 件
       ¥8,357.00
  • 004
    pHenomenal® 220 pH电极
    pHenomenal® 220,可再充填
    玻璃
    可再充填
    陶瓷
    12×120 mm
    BNC,1 m电缆
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥5,024.00
    ¥5,024.00
    1 * 1 件
       ¥5,024.00
  • 005
    pHenomenal® 221 pH电极,带温度传感器
    pHenomenal® 221,可再充填*
    玻璃
    可再充填
    陶瓷
    12×120 mm
    BNC,1 m电缆
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥7,280.00
    ¥7,280.00
    1 * 1 件
       ¥7,280.00
  • 006
    pHenomenal® 211 pH电极,带温度传感器
    pHenomenal® 211,可再充填*
    环氧树脂
    可再充填
    陶瓷
    12×120 mm
    BNC,1 m电缆
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥4,531.00
    ¥4,531.00
    1 * 1 件
       ¥4,531.00
  • 007
    pHenomenal® MIC 220 pH电极,微型
    pHenomenal® MIC 220,可再充填,微型
    玻璃
    可再充填
    陶瓷
    6/12×120 mm
    BNC,1 m电缆
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥9,412.00
    ¥9,412.00
    1 * 1 件
       ¥9,412.00
  • 008
    pHenomenal® SPEAR 220 pH电极, 尖型
    pHenomenal® SPEAR 220, 尖型
    玻璃
    凝胶
    陶瓷
    6/12×120 mm
    BNC,1 m电缆
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥10,450.00
    ¥10,450.00
    1 * 1 件
       ¥10,450.00
  • 009
    pHenomenal® LS 221 (Tris) pH电极,带温度传感器
    pHenomenal® LS 221 (Tris) *
    玻璃
    KCl 3 mol/L,可再充填
    12×120 mm
    BNC,1 m电缆
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥11,113.00
    ¥11,113.00
    1 * 1 件
       ¥11,113.00
温度传感器pHenomenal® TEMP21
产品信息
  • 顺序
    说明
    Type
    材质
    电解质
    隔膜
    直径×长度
    连接
    可用库存
    Price
  • 10
    pHenomenal® TEMP21
    环氧树脂
    4 mm banana, m电缆
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥4,216.00
    ¥4,216.00
    1 * 1 件
       ¥4,216.00