磁力加热板搅拌器,VMS Advanced系列
供应商: VWR Collection
关于此项目
带有陶瓷玻璃板的紧凑型搅拌器具有出色的耐化学性。设备可以显示数字错误代码,“热”指示器向用户发出警告,警告用户表面已热,固定安全电路可在温度升高到550°C以上时关闭加热器,并提供三种操作模式供您选择(标准,安全和调整保护)。搅拌器可显示速度,并且可以连接到PT1000温度传感器;使用此功能时,温度控制精度为±0.5°C。
- 通过数字电位计精确设定温度
- 液晶显示器同时显示目标温度和实际温度
- 使用PT1000温度传感器时,在分辨率为0.1°C的介质中显示实际温度值
- 搅拌器可采用两个单片机控制
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
: 符合DIN EN 60529的防护等级:IP 21
: 随附PT1000探头。提供多种可选配件。
3 Options Available Below
Product Details & Documents
带有陶瓷玻璃板的紧凑型搅拌器具有出色的耐化学性。设备可以显示数字错误代码,“热”指示器向用户发出警告,警告用户表面已热,固定安全电路可在温度升高到550°C以上时关闭加热器,并提供三种操作模式供您选择(标准,安全和调整保护)。搅拌器可显示速度,并且可以连接到PT1000温度传感器;使用此功能时,温度控制精度为±0.5°C。
- 通过数字电位计精确设定温度
- 液晶显示器同时显示目标温度和实际温度
- 使用PT1000温度传感器时,在分辨率为0.1°C的介质中显示实际温度值
- 搅拌器可采用两个单片机控制
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
: 符合DIN EN 60529的防护等级:IP 21
: 随附PT1000探头。提供多种可选配件。
Specifications for Product Family
规格
- Catalog No:
- VWRI442-0661
- VWRI442-0662
- VWRI442-0663
- VWRI442-0664
- VWRI442-0665
- VWRI442-0666
- VWRI442-0668
- VWRI442-0669
- 型号:
- VMS-C4 Advanced
- VMS-C4 Advanced
- VMS-C4 Advanced
- VMS-C7 Advanced
- VMS-C7 Advanced
- VMS-C7 Advanced
- VMS-C10 Advanced
- VMS-C10 Advanced
- 板材料:
- 陶瓷玻璃
- 陶瓷玻璃
- 陶瓷玻璃
- 陶瓷玻璃
- 陶瓷玻璃
- 陶瓷玻璃
- 陶瓷玻璃
- 陶瓷玻璃
- 板尺寸:
- 100×100 mm
- 100×100 mm
- 100×100 mm
- 180×180 mm
- 180×180 mm
- 180×180 mm
- 260×260 mm
- 260×260 mm
- 最大搅拌容量 水:
- 5 L
- 5 L
- 5 L
- 10 L
- 10 L
- 10 L
- 15 L
- 15 L
- 速度范围:
- 100 - 1500 min⁻¹
- 100 - 1500 min⁻¹
- 100 - 1500 min⁻¹
- 100 - 1500 min⁻¹
- 100 - 1500 min⁻¹
- 100 - 1500 min⁻¹
- 100 - 1500 min⁻¹
- 100 - 1500 min⁻¹
- 宽度x深度x高度:
- 150×260×105 mm
- 150×260×105 mm
- 150×260×105 mm
- 215×330×105 mm
- 215×330×105 mm
- 215×330×105 mm
- 300×415×105 mm
- 300×415×105 mm
- 温度范围:
- 50…500 °C
- 50…500 °C
- 50…500 °C
- 50…500 °C
- 50…500 °C
- 50…500 °C
- 50…500 °C
- 50…500 °C
- 热输出 (W):
- 250 W
- 250 W
- 250 W
- 1000 W
- 1000 W
- 1000 W
- 1500 W
- 1500 W
- 输入/输出功率:
- 15/1,5 W
- 15/1,5 W
- 15/1,5 W
- 15/1,5 W
- 15/1,5 W
- 15/1,5 W
- 15/1,5 W
- 15/1,5 W
- 重量:
- 3 kg
- 3 kg
- 3 kg
- 5 kg
- 5 kg
- 5 kg
- 6 kg
- 6 kg
规格
Product Family Options
产品信息
- 顺序说明可用库存Price
- 001VMS-C4 Advanced磁力加热板搅拌器,欧标插头Discontinued-规格:
More
Specifications
Cat. No.VWRI442-0661型号VMS-C4 Advanced板材料陶瓷玻璃板尺寸100×100 mm最大搅拌容量 水5 L速度范围100 - 1500 min⁻¹宽度x深度x高度150×260×105 mm温度范围50…500 °C热输出 (W)250 W输入/输出功率15/1,5 W重量3 kg - 规格:
More
Specifications
Cat. No.VWRI442-0662型号VMS-C4 Advanced板材料陶瓷玻璃板尺寸100×100 mm最大搅拌容量 水5 L速度范围100 - 1500 min⁻¹宽度x深度x高度150×260×105 mm温度范围50…500 °C热输出 (W)250 W输入/输出功率15/1,5 W重量3 kg - 003VMS-C4 Advanced磁力加热板搅拌器,瑞士插头Discontinued-规格:
More
Specifications
Cat. No.VWRI442-0663型号VMS-C4 Advanced板材料陶瓷玻璃板尺寸100×100 mm最大搅拌容量 水5 L速度范围100 - 1500 min⁻¹宽度x深度x高度150×260×105 mm温度范围50…500 °C热输出 (W)250 W输入/输出功率15/1,5 W重量3 kg - 004VMS-C7 Advanced磁力加热板搅拌器,欧标插头Discontinued-规格:
More
Specifications
Cat. No.VWRI442-0664型号VMS-C7 Advanced板材料陶瓷玻璃板尺寸180×180 mm最大搅拌容量 水10 L速度范围100 - 1500 min⁻¹宽度x深度x高度215×330×105 mm温度范围50…500 °C热输出 (W)1000 W输入/输出功率15/1,5 W重量5 kg - 规格:
More
Specifications
Cat. No.VWRI442-0665型号VMS-C7 Advanced板材料陶瓷玻璃板尺寸180×180 mm最大搅拌容量 水10 L速度范围100 - 1500 min⁻¹宽度x深度x高度215×330×105 mm温度范围50…500 °C热输出 (W)1000 W输入/输出功率15/1,5 W重量5 kg - 006VMS-C7 Advanced磁力加热板搅拌器,瑞士插头Discontinued-规格:
More
Specifications
Cat. No.VWRI442-0666型号VMS-C7 Advanced板材料陶瓷玻璃板尺寸180×180 mm最大搅拌容量 水10 L速度范围100 - 1500 min⁻¹宽度x深度x高度215×330×105 mm温度范围50…500 °C热输出 (W)1000 W输入/输出功率15/1,5 W重量5 kg - 规格:
More
Specifications
Cat. No.VWRI442-0668型号VMS-C10 Advanced板材料陶瓷玻璃板尺寸260×260 mm最大搅拌容量 水15 L速度范围100 - 1500 min⁻¹宽度x深度x高度300×415×105 mm温度范围50…500 °C热输出 (W)1500 W输入/输出功率15/1,5 W重量6 kg - 009VMS-C10 Advanced磁力加热板搅拌器,瑞士插头Discontinued-规格:
More
Specifications
Cat. No.VWRI442-0669型号VMS-C10 Advanced板材料陶瓷玻璃板尺寸260×260 mm最大搅拌容量 水15 L速度范围100 - 1500 min⁻¹宽度x深度x高度300×415×105 mm温度范围50…500 °C热输出 (W)1500 W输入/输出功率15/1,5 W重量6 kg
Accessories
产品信息
- 目录编号顺序说明可用库存Price
产品信息
- 目录编号顺序说明类型可用库存Price
产品信息
- 目录编号顺序说明可用库存Price
产品信息
- 目录编号顺序说明可用库存Price
产品信息
- 目录编号顺序说明可用库存Price
产品信息
- 目录编号说明可用库存Price