Orders LinkContactUsLinkComponent
洁净室施工胶带CTP™,白色
洁净室施工胶带CTP™,白色
洁净室施工胶带CTP™,白色
洁净室施工胶带CTP™,白色
These tapes are made of polyethylene, with a synthetic rubber adhesive.
  • Easily bonds different media
  • Serrated edge for easy tear
  • High tack adhesive
Length: 32,9 m
Product Family Options
  • 顺序
    说明
    颜色
    宽度
  • 01
    洁净室施工胶带,CTP
    白色
    25,4 mm
    1 * 36 卷
    1 * 36 卷 - ¥12,158.00
    ¥12,158.00
    1 * 36 卷
       ¥12,158.00
  • 01
    Cleanroom construction tape, CTP
    深蓝色
    25,4 mm
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥331.00
    ¥331.00
    1 * 1 件
       ¥331.00
  • 02
    洁净室施工胶带CTP™
    白色
    50,8 mm
    1 * 1 卷
    1 * 1 卷 - ¥554.42
    ¥554.42
    1 * 1 卷
       ¥554.42
  • 02
    Cleanroom construction tape, CTP
    深蓝色
    50,8 mm
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥548.00
    ¥548.00
    1 * 1 件
       ¥548.00