ContactUsLinkComponent
HPLC columns, YMC-Pack™ Pro C18
HPLC columns, YMC-Pack™ Pro C18
供应商:  YMC
证书
HPLC columns, YMC-Pack™ Pro C18
供应商:  YMC
证书
规格
  • Catalog No:
  • YMCAAS12S03-0546WT
  • YMCAAS12S03-1546WT
  • 碳负载:
  • 16%
  • 16%
  • 加端盖的:
  • pH 范围:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 表面积:
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 温度限值:
  • 20 - 40 °C
  • 20 - 40 °C
  • 美国药典代码:
  • L1
  • L1
规格
相关信息