ContactUsLinkComponent
Reversed phase chromatography columns, RSpak DE
Reversed phase chromatography columns, RSpak DE
目录编号 SHOWF7001004
供应商:  Resonac
undefined
Reversed phase chromatography columns, RSpak DE
目录编号 SHOWF7001004
供应商:  Resonac
规格
  • 列格式:
    Analytical
  • 流速:
    3,0 ml/min
  • 内径:
    6,00 mm
  • 颗粒大小:
    6 µm
  • 孔大小:
    25 Å
  • 最大压力:
    7,0 MPa (70 bar)
  • 说明:
    RSpak DE-613
  • 长度:
    150 mm
  • 顺序:
    04
  • 美国药典代码:
    L71
  • pH 范围:
    2 - 12
  • 温度限值:
    20 - 70 °C
  • 硬件栏:
    Stainless steel
  • 包装规格:
    1
规格
关于此项目
These are polymer-based columns, with similar polarity to that of ODS columns have general purpose use.
  • Usable in 100% water and buffer solutions
  • Base material is polymethacrylate