Orders LinkContactUsLinkComponent
大数字三显示温度计,Traceable Plus
大数字三显示温度计,Traceable Plus
Supplier:   VWR Collection
大数字三显示温度计,Traceable Plus
Supplier:  VWR Collection
Certificates
大数字三显示温度计,Traceable  Plus
大数字三显示温度计,Traceable Plus
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Traceable Plus数字温度计可监控冷却器、水浴、加热快、培养箱和冰箱的温度。
  • 最大和最小值记忆
  • 0和50 °C校准点
  • 三显示:高低温和当前温度显示
  • 超范围警报,以1.0 °C为增量
  • 瓶子可以将传感器与冰箱门打开时的瞬态温度变化隔绝开(620-1582)
Bottle sensor in glycol solution or standard wire probe sensor (bullet).
Traceable to NIST. Fulfils all CDC thermometer and vaccine thermometer requirements.
 : NIST可追溯性。符合所有CDC温度计和疫苗温度计的要求。符合ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1及9001标准。
 : 交付信息:随附Traceable校准证书、AAA电池、塑料箱、瓶内探头或三米电缆、翻开式支架、墙壁安装槽、可贴于任何表面的VELCRO®和磁条。
Product Family Options
Product Information
  • 范围
    准确度
    分辨率
    探针
    宽度×深度×高度
    重量
    Availability
    Price
  • −50…+70 °C
    ±0.5 °C
    0,1 °C
    75×62×15 mm
    113 g
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥2,083.00
    ¥2,083.00
    1 * 1 件
       ¥2,083.00
  • −50…+70 °C
    ±0.5 °C
    0,1 °C
    Standard wire probe sensor (bullet)
    75×62×15 mm
    113 g
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥2,098.00
    ¥2,098.00
    1 * 1 件
       ¥2,098.00