硝酸银 0.1 N in aqueous solution USP Test Solution (TS)
供应商: VWR Chemicals
证书
关于此项目
CAS 编号:7761-88-8
:
化学式:AgNO₃
MDL 编号:MFCD00003414
:169.87 g/mol
默克索引:12,08661
熔点:210 °C
储存温度:Ambient
EINECS:0
UN:3264
ADR:8,III
REACH:01-2119513705-43
:GHS05
:GHS09