低型烧杯,PMP材质
Jump to:
关于此项目
PMP材质,透明,带刻度
- 卓越的耐化学性
- 可高压灭菌
- 短时间内可承受高达170°C的温度
带大槽口和易于阅读的蓝色刻度
Certifications: 符合ISO 7056 1981 (E)和BS 5404 Part 1.
3 Options Available Below
Product Details & Documents
PMP材质,透明,带刻度
- 卓越的耐化学性
- 可高压灭菌
- 短时间内可承受高达170°C的温度
带大槽口和易于阅读的蓝色刻度
Certifications: 符合ISO 7056 1981 (E)和BS 5404 Part 1.
Product Family Options
产品信息
- 顺序容量分度间隔可用库存Price