碱性滴定管,自动归零,Class A
02, 50 ml, 0,10 ml, ±0,05 ml
目录编号 VWRU17579-894
Jump to:
Product Details & Documents
精密级硼硅玻璃滴定管组件和接收瓶。
- 氟聚合物树脂活塞阀消除了润滑剂的污染
- 预装活性氧化铝,随时可用
- 易于阅读的白色搪瓷刻度
U型干燥管和直型干燥管均预填充了活性氧化铝。
: 随附含氟聚合物树脂活塞,氧化铝填充的干燥管和接收瓶。
规格
- 容量:50 ml
- 顺序:02
- 分度:0,10 ml
- 误差:±0,05 ml