烧杯, PTFE材质,Thermotech
04, 5000 ml, 280 mm, 170 mm
目录编号 VWRU89026-028
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE材质,带槽口
- 传热能力强
- 可加热至270°C,无变形
- 全惰性纯聚四氟乙烯内表面
- 纯等静压模压成型,经FDA批准
耐化学腐蚀的惰性烧杯,其特点是将纯聚四氟乙烯主体与特殊配方的稳定聚四氟乙烯碳基作为一个单一模塑件的独特组合。
规格
- 外径:170 mm
- 容量:5000 ml
- 高度:280 mm
- 顺序:04
- Cat. No.:VWRU89026-028