ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® CN-ES, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 1,7 µm
Avantor® ACE® Excel® CN-ES, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 1,7 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Avantor® ACE® Excel® CN-ES, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 1,7 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Specifications
  • Catalog No:
  • ACETEXL-1713-1003U
  • ACETEXL-1713-1002U
  • ACETEXL-1713-0503U
  • ACETEXL-1713-0502U
  • ACETACE-1P13-GD2U
  • ACETEXL-1713-0303U
  • ACETEXL-1713-7503U
  • ACETEXL-1713-0302U
  • ACETEXL-1713-7502U
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • 碳负载:
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 加端盖的:
  • Yes
  • 最大压力:
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • pH 范围:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 表面积:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 美国药典代码:
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • 环境认证:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Specifications
Related Information
Guard holders and accessories
Product Information