ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® C8, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 2 µm
Avantor® ACE® Excel® C8, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 2 µm
供应商:  Avantor
   可持续选项
证书
undefined
Avantor® ACE® Excel® C8, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 2 µm
供应商:  Avantor
   可持续选项
证书
规格
  • Catalog No:
  • ACETEXL-102-1203U
  • ACETEXL-102-1046U
  • ACETEXL-102-7546U
  • ACETEXL-102-0302U
  • ACETEXL-102-1003U
  • ACETEXL-102-0503U
  • ACETEXL-102-1546U
  • ACETEXL-102-1503U
  • ACETEXL-102-0502U
  • ACETEXL-102-1502U
  • ACETEXL-102-7503U
  • ACETACE-1P2-GD4U
  • ACETEXL-102-7502U
  • ACETACE-1P2-GD2U
  • ACETEXL-102-1002U
  • ACETEXL-102-0546U
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • 碳负载:
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 加端盖的:
  • 最大压力:
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • pH 范围:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 表面积:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 美国药典代码:
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • 环境认证:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
规格
Guard holders and accessories
产品信息