ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® C18-Amide, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 1,7 µm
 :  Avantor
undefined
Avantor® ACE® Excel® C18-Amide, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 1,7 µm
 :  Avantor
  • Catalog No:
  • ACETEXL-1712-7502U
  • ACETACE-1P12-GD2U
  • ACETEXL-1712-0302U
  • ACETEXL-1712-0202U
  • ACETEXL-1712-1003U
  • ACETEXL-1712-1002U
  • ACETEXL-1712-0503U
  • ACETEXL-1712-0502U
  • 碳负载:
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 加端盖的:
  • 最大压力:
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • pH 范围:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 表面积:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 美国药典代码:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
Guard cartridge holders and accessories