ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® C18-PFP, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 1,7 µm
Avantor® ACE® Excel® C18-PFP, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 1,7 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Avantor® ACE® Excel® C18-PFP, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 1,7 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Specifications
  • Catalog No:
  • ACETEXL-1710-0502U
  • ACETACE-1P10-GD2U
  • ACETEXL-1710-0302U
  • ACETEXL-1710-1002U
  • ACETEXL-1710-0503U
  • ACETEXL-1710-3502U
  • ACETEXL-1710-1003U
  • ACETEXL-1710-0202U
  • ACETEXL-1710-7503U
  • ACETEXL-1710-7502U
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • 碳负载:
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 加端盖的:
  • 最大压力:
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • pH 范围:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 表面积:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 美国药典代码:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • 环境认证:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Specifications
Related Information
Guard holders and accessories
Product Information