Orders LinkContactUsLinkComponent
鞋套,PP/PE,高级款
鞋套,PP/PE,高级款
鞋套,PP/PE,高级款
Certificates
鞋套,PP/PE,高级款
3 Options Available Below
Product Details & Documents
这些鞋套采用特别配制的PP/PE微孔膜制造。可提供优异的防液体和防颗粒。
  • 极其耐磨和防滑
  • 高摩擦系数
  • 不掉毛
  • 包边缝
Specifications for Product Family
规格
  • Catalog No:
  • VWRU414004-650
  • VWRU414004-649
  • VWRU414004-651
  • Garment application:
  • Laboratory
  • Laboratory
  • Laboratory
规格
Product Family Options
产品信息
  • 颜色
    高度
    长度
    可用库存
    Price
  • 蓝色
    171 mm
    432 mm
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 300 件
    1 * 300 件 - ¥759.00
    ¥759.00
    1 * 300 件
       ¥759.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU414004-650
    Garment application
    Laboratory
  • 蓝色
    159 mm
    394 mm
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 300 件
    1 * 300 件 - ¥1,225.00
    ¥1,225.00
    1 * 300 件
       ¥1,225.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU414004-649
    Garment application
    Laboratory
  • 蓝色
    178 mm
    470 mm
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 个
    1 * 1 个 - ¥1,371.00
    ¥1,371.00
    1 * 1 个
       ¥1,371.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU414004-651
    Garment application
    Laboratory