Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, 洗碟机温度计
–50…+150 °C, ±1.0 °C, 0,1 °C, 44,5 mm, 60 g
目录编号 VWRI620-9100
供应商:   VWR Collection
VWR® Traceable®, 洗碟机温度计
目录编号 VWRI620-9100
供应商:  VWR Collection
VWR® Traceable®, 洗碟机温度计
VWR® Traceable®, 洗碟机温度计
–50…+150 °C, ±1.0 °C, 0,1 °C, 44,5 mm, 60 g
Jump to:
Price
¥1,600.00
Log in 查看库存
1 * 1 件
Product Details & Documents
该款温度计通过确保洗碟机工作期间达到82 °C的温度规定,实现了恰当的清洁性能。适用于湿实验室、冲洗区和室外应用。用于食品、制药、洁净室和工业实验室。内置不锈钢传感器的防水金属
  • 洗碟机周期的最大/最小值
 : NIST标准可追溯性,符合ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1及9001标准。
 : 交付信息:随附洗碟机架用夹、电池和Traceable®校准证书。
规格
  • 直径:
    44,5 mm
  • 范围:
    –50…+150 °C
  • 分辨率:
    0,1 °C
  • 重量:
    60 g
  • 准确度:
    ±1.0 °C