跳转到 页眉
跳转到 主要内容
跳转到 页脚
高级搜索
高级搜索
SDS
证书
制造商数据
0
¥0.00
Order Entry
登录
/
注册
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
订单输入
订单状态
您的账户
购物车
China
订单输入
订单状态
您的账户
购物车
ContactUsLinkComponent
主页
标准品
Organic Standards
LC/MS calibrant mixes
LC/MS calibrant mixes
LC/MS calibrant mixes
目录编号 HEWLG1969-85000
供应商:
AGILENT HEWLETT PACKARD
CAS 编号:
证书
展开图片
LC/MS calibrant mixes
目录编号 HEWLG1969-85000
供应商:
AGILENT HEWLETT PACKARD
CAS 编号:
证书
规格
包装规格:
100 mL
说明:
ES-TOF tuning mix, 100 ml
顺序:
03
规格
关于此项目
产品详情
文档
产品详情
文档