ContactUsLinkComponent
VWR® Mega Star 600/600R, 台式离心机,通风/制冷
undefined
VWR® Mega Star 600/600R, 台式离心机,通风/制冷
  • Catalog No:
  • VWRI521-3500
  • VWRI521-3501
  • 型号:
  • Mega Star 600
  • Mega Star 600R
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • 水平转子最大体积:
  • 4×145 ml
  • 4×145 ml
  • 温度:
  • –10...+40 °C
  • 噪音电平:
  • <58 dB(A)(带TX-150转子)
  • <56 dB(A)(带TX-150转子)/ <52 dB(A)(带MicroClick转子)
  • 电力供应:
  • 230 V / 50 - 60 Hz
  • 230 V / 50 - 60 Hz
  • 功耗:
  • 310 W
  • 750 W
  • 宽度×深度×高度:
  • 370×490×310 mm
  • 460×670×320 mm
  • 环境认证:
  • TÜV Certified Renewable Energy (Cert. No.: 2022-4060-0011)