甲基红 solution in ethanol acid-base indicator, Fluka™
Catalog # HONC32941-100ML
供应商: HONEYWELL
CAS 编号:
规格
- 包装类型:Glass bottle
- 包装规格:100 mL
- 顺序:2440
规格
规格测试结果
- Change:complying
- Test of sensitivity:complying
规格测试结果
关于此项目
:
闪点:28 °C
EINECS:207-776-1
ADR:3,III
:269.3 g/mol
UN:1170
:GHS07
:GHS02
储存温度:Ambient
CAS 编号:493-52-7
化学式:C₁₅H₁₅N₃O₂
MDL 编号:MFCD00002425