
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride)
Catalog # CHLCR01312410121
供应商: LOCAL DEALS
CAS 编号:
规格
- 包装类型:Glass bottle for solids
- 包装规格:100 g
- 顺序:3401
规格
关于此项目
:
:191.7 g/mol
熔点:112…113 °C
EINECS:247-361-2
:GHS07
储存温度:Freezer
CAS 编号:25952-53-8
化学式:C₈H₁₇N₃·HCl
MDL 编号:MFCD00012503