Orders LinkContactUsLinkComponent
氨水 分析级 25 - 28%
氨水 分析级 25 - 28%
5327, 25 L
目录编号 CHLCR01270390116
腐蚀性
刺激性
环境危害
供应商:   LOCAL DEALS
氨水 分析级 25 - 28%
目录编号 CHLCR01270390116
供应商:  LOCAL DEALS
CAS号:  1336-21-6
氨水 分析级 25 - 28%
5327, 25 L
Jump to:
CAS号:  1336-21-6
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 25 升
Product Details & Documents
同义词:  Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
  • CAS号:1336-21-6
  • 化学式:NH₃
  • MDL 编号:MFCD00066650
  • Molecular Weight:35.05 g/mol
  • 沸点:32…37,7 °C (1013 hPa)
  • 熔点:–60…–57,5 °C
  • 密度:0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
  • 储存温度:Ambient
  • EINECS:215-647-6
  • UN:2672
  • ADR:8,III
规格
规格
  • 包装规格:
    25 L
  • 顺序:
    5327
规格