洁净室防护罩袍,带Velcro®,VWR Basic,SPP
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
VWR® Basic SPP防护罩袍采用结实、轻质、透气的聚丙烯纺粘法(SPP)织物制成,能够为非危险环境提供防尘、防垢和特定干颗粒的防护。
- 按扣领,插肩袖,VELCRO®封口,针织袖口,无口袋
- 轻质、透气的第一道阻隔防护
该防护罩袍适用于低临界区或预更衣进入间。在经ISO认证的工厂进行测试和制造,并由独立实验室测试进行批量控制和检验。
Colour: White
Specifications
- Catalog No:
- VWRI113-1989
- VWRI113-1988
- VWRI113-1992
- VWRI113-1990
- VWRI113-1991
- 关闭类型:
- 配有尼龙搭扣
- 配有尼龙搭扣
- 配有尼龙搭扣
- 配有尼龙搭扣
- 配有尼龙搭扣
- 袋:
- 无口袋
- 无口袋
- 无口袋
- 无口袋
- 无口袋
- Gender:
- 中性
- 中性
- 中性
- 中性
- 中性
- Garment application:
- Cleanroom, Laboratory
- Cleanroom, Laboratory
- Cleanroom, Laboratory
- Cleanroom, Laboratory
- Cleanroom, Laboratory
- 重量:
- 48 g/m²
- 48 g/m²
- 48 g/m²
- 48 g/m²
- 48 g/m²