Orders LinkContactUsLinkComponent
safety_and_cleaning_774.jpg
安全
工作场所中,您的健康与安全高于一切。 艾万拓® 提供各种安全产品和个人防护装备系列产品,保障您和同事的安全。
安全 | Avantor
您所需的各种实验室安全用品,包括吸收剂、废物容器、标签系统等。
来自行业领先品牌的各种从头到脚个人防护装备 (PPE)。 
来自您信赖品牌的各种化学品处理、存储、设施维护和废弃物管理系列产品。
Avantor Safety and PPE Products
Nothing that happens in the workplace is as important as your health and safety. Avantor® helps keep you and your colleagues safe with a complete line of safety products and personal protective equipment.
safety_and_cleaning955x590.jpg
精选供应商品牌
浏览来自行业生产商的安全用品和个人防护装备。  从实验室到生产车间、仓库、洁净室及您设施的各个地方,艾万拓提供您所需的 PPE、清洁和安全解决方案,保障您的设施持续安全运作。 
了解我们的精选品牌
穿戴实验室安全装备的重要性是什么?
accourdian3.jpg
穿戴实验室安全装备至关重要,可防止研究人员和实验室员工在工作场所受伤。 根据正在进行的研究或实验室研究,可能存在危险物质暴露风险。 恰当穿戴服装和安全装备,尽可能降低受伤风险,实验室也可防止发生事故。
实验室所需的基本安全设备有哪些?
accourdian2.jpg
实验室普遍需要的典型实验室安全设备示例包括: 
  • 化学通风柜 – 通风柜将有害气体排出实验室,防止您吸入挥发性化学品和气体。 
  • 洗眼站 – 若有物质因飞溅或其他事故进入您的眼睛,就近设置的洗眼站可提供很大帮助。 
  • 灭火毯 – 如果某人衣服着火,灭火毯可扑灭火焰。 
  • 灭火器 – 实验室使用易燃材料或电气设备时,可能会发生火灾。 实验室必须配备易于取用的灭火器,以便及时灭火。 
  • 急救箱 – 每个实验室都应配备多套储备充足的急救箱,以备有人受伤时使用。 
  • 实验服 – 穿上实验服可以帮助防止危险物质接触您的皮肤。 
  • 实验室安全冰箱 – 实验室安全冰箱经过特殊设计,没有点火源。 还有其他确保实验室材料安全存储的安全功能。 
  • 防护手套 – 实验室工作需要用到双手,防护手套可降低操作受伤风险。 
  • 安全护目镜 – 使用适当的实验室护目镜有助于保护您的眼睛。 
  • 安全淋浴 – 有害物质溅到皮肤时,安全淋浴可助您快速清洗。 
艾万拓让您的实验室专注于创新。
accourdian1.jpg
安全是工作场所的重中之重。 从安全设备到安全信息,艾万拓可以为您提供各种产品服务。 
改善安全的资源
Focus Safety 540x390.jpg
了解实验室安全产品、趋势分析及提升安全性的技巧。 
了解更多
webinar_ansell_safety_820x590.jpg
Ansell GUARDIAN® 的专家团队提供咨询服务,协助公司选择和实施合适的 PPE 解决方案,提高安全性、增加生产力并降低成本。
了解更多
您准备好推动下一次创新了吗?我们可以提供帮助。
请联系我们,与我们的团队成员交谈。
联系我们