Orders LinkContactUsLinkComponent
cleanroom-1294339614-1920x760.jpg
受控环境
科研或制药、半导体等电子产品制造所用的洁净室和其他受控环境需要大量专用产品。 通过单一来源提供产品服务,保障人员与产品安全,同时维持受控环境。 艾万拓®提供您所需的各种污染控制解决方案,以满足严格洁净室及受控环境合规标准。
Controlled Environment and Cleanroom Solutions | Avantor
受控环境和洁净室解决方案
New-Solutions-200x200.jpg
在我们的受控环境产品组合中寻找新产品和供应商。
Solutions-by-Industry-200x200.jpg
查看行业优选生产商的受控环境产品。
Featured-Brands-200x200.jpg
查看我们精选供应商的环境控制解决方案。
clean-room-200.jpg
让我们的供应商协助您维护受控的安全环境。
lightbulb-leaf-1298600057-955x690.jpg
可持续解决方案
查看我们的环保型安全和洁净室用品–可持续生产、包装或可回收的材料。
了解更多
什么是受控环境?
silicon-wafer-162267506-540x360.jpg
受控环境是指通过受控环境设备监测和控制多种环境因素的环境。 受控参数通常包括:
  • 颗粒物
  • 湿度
  • 温度
  • 压力
  • 隔离度
什么是洁净室?
pharma-industry-1405590436-540x390.jpg
洁净室是受控环境,将污染物或污染的数量限制在每立方英尺或立方米规定的颗粒数量(按大小)。 定期对洁净室进行检测,以确保符合标准,并建立系统来控制环境,限制粉尘、化学蒸汽、空气微生物和气溶胶颗粒的水平。
当需要高水平的无菌性以避免对正在生产的产品产生不利影响时,生产公司使用洁净室。 洁净室解决方案因生产商的需求而异,用于多种行业,包括:
  • 制药
  • 生物技术
  • 医疗器械
  • 生命科学
  • 航空航天
  • 半导体制造
  • 光学
  • 军事
  • 能源部
洁净室的标准是什么?
cleanroom-microscope-1341292034-540x390.jpg
洁净室的标准基于每立方英尺或每立方米空气中测量的颗粒数量。 洁净室的分类使用美国联邦标准 209E 或 ISO 14644-1 标准。
联邦标准 209E 使用数字来对洁净室进行分类,如 “1,000 级”或“ 10,000 级”,分类基于每立方英尺空气中允许的 ≥ 0.5 μm 颗粒的数量。
ISO 14644-1 标准使用更小数字来对洁净室进行分类,如 “3”,分类基于每立方米空气中允许的 ≥0.1 μm 颗粒的十进制对数。 
确保洁净室符合必要标准所需的设备和用品
cleanroom-pipetting-cell-culture-1166567136-540x390.jpg
确保洁净室符合必要标准所需的受控环境实验室设备和用品包括:
  • 高效微粒空气 (HEPA) 过滤器
  • 超低渗透空气 (ULPA) 过滤器
  • 气闸室
  • 风淋室
  • 专门设计用于阻挡污染物的防护服
  • 环境监测
相关内容
controlled-env-workflow-solutions-540x390.jpg
CES Ellipse 展示了我们为制药、生物技术、医疗保健、微电子、航空航天和汽车行业提供的污染控制解决方案。
sustainable-production-supplies-540x390.jpg
查看我们的环保型安全和洁净室用品–可持续生产、包装或回收的材料。
您准备好推动下一次创新了吗?
我们可以为您提供帮助。 请联系我们,与我们的团队成员交谈。
联系我们