Order Entry
China
ContactUsLinkComponent
GM70 B4B1MOA2B手持式二氧化碳测量仪表 配置: 测量表头MI70+泵吸式GM70PUMP(量程:0-10%Co2) 技术指标概述: 测量参数: 二氧化碳 测量范围: 二氧化碳:0-10%CO2 精度:在25°C和1013 hPa时的准确度为± (1.5%量程+ 2%读数) 1 * 1 件
Catalog # MSPPGM70
GM70 B4B1MOA2B手持式二氧化碳测量仪表 配置: 测量表头MI70+泵吸式GM70PUMP(量程:0-10%Co2) 技术指标概述: 测量参数: 二氧化碳 测量范围: 二氧化碳:0-10%CO2 精度:在25°C和1013 hPa时的准确度为± (1.5%量程+ 2%读数) 1 * 1 件
Catalog # MSPPGM70