Order Entry
China
ContactUsLinkComponent
Präzisionswaage, Kern Modell: PNJ 3000-2M . Wägebereich 3200g Ablesbarkeit: 0,01g Eichwert 0,1g Wägefläche: 190x190mm interne Justierautomatik eichfähig . Hinweis: Für eichfplichte Anwendungen Eichung bitte gleich mitbestellen (965-216), einen nachtr 1 * 1 ST
Catalog # KERNPNJ3000-2M
Supplier:  KERN SOHN
Präzisionswaage, Kern Modell: PNJ 3000-2M . Wägebereich 3200g Ablesbarkeit: 0,01g Eichwert 0,1g Wägefläche: 190x190mm interne Justierautomatik eichfähig . Hinweis: Für eichfplichte Anwendungen Eichung bitte gleich mitbestellen (965-216), einen nachtr 1 * 1 ST
Catalog # KERNPNJ3000-2M
Supplier:  KERN SOHN