订单输入
China
ContactUsLinkComponent
 
 
四丁基氢氧化铵 40% 在水溶液中, Sigma-Aldrich®
  SIAL178780-250ML
 :  
 
四丁基氢氧化铵 40% 在水溶液中, Sigma-Aldrich®
  SIAL178780-250ML
 :  

 

  • 包装类型:
    Glass bottle
  • 包装规格:
    250 mL
  • 顺序:
    2590

 

 

 :
 :259.48 g/mol
 :8,II
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
 :218-147-6
 :3267
 :GHS05
 :Refrigerator
 :2052-49-5
 :C₁₆H₃₇NO
 :MFCD00009425