Orders LinkContactUsLinkComponent
Controlled-Environment-1920x760.jpg
Controlled Environment, Safety and PPE
In any lab, cleanroom, controlled environment or facility, employee and product safety are top priorities. Avantor® offers an extensive selection of controlled environment, safety and PPE products to maintain a healthy and safe work environment.
Controlled Environment, Safety & PPE | Avantor
A comprehensive range of personal and product protection solutions made by industry leaders and brands you trust.
All of the products you need to deal with accidents, injuries and wound care on-site.
Everything you need to keep your facility as safe, clean and contamination-free as possible.
From printers to environmental monitoring devices to packaging, Avantor has the products to keep your facility running efficiently.
Lavora in sicurezza utilizzando le forniture e gli strumenti giusti.
Controlled-Environment-820x590.jpg
Looking for expert advice? Call one of our specialists today!
Our dedicated specialists have the expertise to help set up and maintain controlled environments and cleanrooms.
Talk to a Specialist
Featured-Brands-400x250.jpg
Scopri le soluzioni per la sicurezza e gli ambienti controllati dei nostri principali fornitori.
New-Solutions-400x250.jpg
View new controlled environment and safety products from Avantor and industry-leading manufacturers.
Vendor-Services-400x250.jpg
I nostri fornitori ti aiutano a mantenere un ambiente sicuro e controllato.
Sustainable-Solutions-400x250.jpg
Scopri le nostre forniture di sicurezza e per le cleanroom più attente all’ambiente, prodotte e confezionate in modo sostenibile o riciclabili.
Controlled Environment Workflows
Image1_CEW_540x390.jpg
We offer a comprehensive range of products to meet the specialized needs of cleanrooms and controlled environments that require ultraclean conditions for research, manufacturing and other processes. We offer controlled environment products from industry-leading manufacturers to support biotechnology, pharmaceutical, microelectronics, semiconductor, medical devices, aerospace, automotive and other industries.
Che cos’è un ambiente controllato?
Img2_WIACE_540x390.jpg
Un ambiente controllato è un ambiente in cui molteplici fattori ambientali vengono monitorati e controllati utilizzando apparecchiature specifiche. I parametri controllati includono tipicamente:
  • Particolati
  • Umidità
  • Temperatura
  • Pressione
  • Segregazione
Che cos’è una cleanroom?
Cleanroom-540x390.jpg
Le cleanroom sono ambienti controllati che limitano il numero di inquinanti, o la contaminazione, a un numero specificato di particelle (per dimensione) per piede cubo o metro cubo. Le cleanroom vengono testate regolarmente per garantire il soddisfacimento degli standard e l’implementazione di sistemi per controllare l’ambiente limitando polveri, vapori chimici, microbi trasportati dall’aria e particelle sotto forma di aerosol.
Le cleanroom sono utilizzate dalle aziende produttrici quando è necessario un alto livello di sterilità per evitare di influire negativamente sul prodotto che viene fabbricato. Le soluzioni per le cleanroom variano in base alle esigenze del produttore e vengono utilizzate in diversi settori, tra cui:
  • Farmaceutico
  • Biotecnologia
  • Dispositivi medici
  • Life Science
  • Aerospaziale
  • Produzione di semiconduttori
  • Ottica
  • Militare
  • Dipartimento dell’energia
Le apparecchiature per ambienti controllati vengono utilizzate per ridurre la contaminazione da particolato e garantire che umidità, temperatura, pressione dell’aria e altri fattori ambientali siano mantenuti entro i parametri appropriati.
Strumenti e prodotti necessari per garantire che la cleanroom soddisfi gli standard richiesti
img4and5_540x390.jpg
Il tipo di strumenti e prodotti da laboratorio per ambienti controllati necessari per garantire che una cleanroom soddisfi gli standard necessari include:
  • Filtri HEPA
  • Filtri ULPA
  • Camere di equilibrio
  • Docce d’aria
  • Camici speciali progettati per intrappolare i contaminanti
  • Monitoraggio ambientale
What Are the Standards for a Cleanroom?
img4and5_540x390.jpg
The standards for a cleanroom are based on the number of particles measured in one cubic foot or one cubic meter of air. Cleanrooms are classified using either the Federal Standard 209E of the USA or ISO 14644-1 standard.
Federal Standard 209E classifies cleanrooms with numbers like “class 1,000” or “class 10,000,” and classifications are based on the number of particles of size 0.5 μm or larger allowed in one cubic foot of air.
ISO 14644-1 standard classifies cleanrooms with smaller numbers like “3” and classifications are based on a decimal logarithm of the number of particles 0.1 μm or larger allowed in one cubic meter of air.
Stai cercando consigli su prodotti per la sicurezza o gli ambienti controllati? Noi ti possiamo aiutare.
Contattaci per parlare con un membro del nostro team.
Parla con uno specialista