Orders LinkContactUsLinkComponent
chemicals-1920x760.jpg
Prodotti chimici
Quando si parla di prodotti chimici di alta qualità e di prestazioni riproducibili da un lotto all’altro, Avantor® dispone delle risorse necessarie per raggiungere i tuoi obiettivi di controllo della qualità, produzione e R&S.
Prodotti chimici | Avantor
Prodotti chimici
Un’ampia gamma di prodotti chimici da laboratorio e per la ricerca dei marchi che conosci e di cui ti fidi.
Tutte le sostanze chimiche necessarie per HPLC, titolazione, misurazione del pH, XRF, test di dissoluzione e altro ancora.
Ampia offerta di prodotti chimici e altre risorse per la cromatografia, la sintesi organica e molto altro.
chemicals-webinar-260x190.jpg
Webinar
Sempre un passo avanti – Il modo migliore per conservare le sostanze chimiche
Suggerimenti rapidi
Cosa posso fare per migliorare le separazioni in LC-MS?
Puoi utilizzare additivi come l’acido trifluoroacetico o l’acido formico per migliorare la separazione. È disponibile una gamma completa di additivi per LC-MS ad alta purezza in flaconi o fiale.
Cosa posso fare per migliorare le separazioni in LC-MS?
Puoi utilizzare additivi come l’acido trifluoroacetico o l’acido formico per migliorare la separazione. È disponibile una gamma completa di additivi per LC-MS ad alta purezza in flaconi o fiale.
Quali solventi dovresti scegliere per l’analisi GC-MS?
I solventi tipici sono esano e isoottano. È possibile utilizzare più solventi polari come acetonitrile e toluene, ma probabilmente dovrai dedicare più tempo allo sviluppo del metodo di iniezione con questi solventi.
Un altro fattore di influenza è il pre-trattamento del campione, ad es. in quale solvente finirà l’estratto dopo l’ultima fase della procedura di preparazione?
Quali tipi di standard sono disponibili per calibrare lo spettrofotometro UV/visibile?
Sono disponibili diversi standard in vial consegnate in kit con un certificato di analisi completo per controllare parametri quali:
  • Controllo dell’assorbanza
  • Test della dispersione della luce
  • Test della potenza di risoluzione
  • Test della lunghezza d’onda
Se ordino un misuratore di pH, di quali accessori avrò bisogno?
Ti servirà un elettrodo per il pH e almeno due tamponi per il pH, uno a pH 7 e l’altro a pH 4 o 10. Gli accessori opzionali che prolungheranno la durata dell’elettrodo includono una soluzione di conservazione, flaconi di immersione e una soluzione detergente.
Ti aiutiamo a far progredire la scienza con prodotti chimici di alta qualità per ogni applicazione di laboratorio.