[EN]25F-LMARK-PTFE-5.1/0.72LC 25UL SYR P 1 * 6 pezzi
Codice catalogo SGEAKLMK.26205176P
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
New Product
[EN]25F-LMARK-PTFE-5.1/0.72LC 25UL SYR P 1 * 6 pezzi
Codice catalogo SGEAKLMK.26205176P
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
New Product
Frequently Bought Together
VWR®, Screw Caps for Screw Neck Vials ND24
Nome del fornitore: VWR Collection
Avantor® ACE® C8, HPLC Columns, 5 µm
Nome del fornitore: Avantor
Avantor® ACE® C18, colonne HPLC, 3 µm
Nome del fornitore: Avantor
SUNSHELL PFP 2.6µM 50MM X 2,1MM ID CHROMANIK CORESHELL HPLC SÄULE 1 * 1 ST
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Vydac 214TP C4, HPLC columns
Nome del fornitore: Avantor
HPLC columns for carbohydrate analysis, Hi-Plex
Nome del fornitore: VARIAN
[EN]SCREWCAP 24MM BUTYL/PTFE 1 * 100 ST
Nome del fornitore: BROWN CHROMATOGRAPHY SUPPLIES
Flash chromatography cartridges, CHROMABOND® Flash RS
Nome del fornitore: MACHEREY-NAGEL
Avantor® ACE® Excel® C18-Amide, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 1,7 µm
Nome del fornitore: Avantor
Laboratory bottles, narrow or wide neck, borosilicate glass, clear or amber, with screw cap
Nome del fornitore: S.C.A.T.
Siringhe per microvolumi 25 a 500 µl
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
[EN]ECONOMY MOISTURE-REMOVING TRAP, 400C 1 * 1 Cad.
Nome del fornitore: Merck
Siringhe a tenuta di gas da 1 a 100 ml
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Anion exchange resins, Toyopearl® and TSK-GEL®
Nome del fornitore: TOSOH Bioscience