[EN]MICROTUBE PP 0.5ML BLUE WITH CAP 1 * 10.000 pezzi
Codice catalogo BOET02.053.0101
Nome del fornitore: BOETTGER PAUL
New Product
[EN]MICROTUBE PP 0.5ML BLUE WITH CAP 1 * 10.000 pezzi
Codice catalogo BOET02.053.0101
Nome del fornitore: BOETTGER PAUL
New Product
Frequently Bought Together
VWR®, Pipette Pasteur, Standard Line
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Microcentrifuge Tubes, High Performance
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR® AVS TITRINORM, Soluzioni tampone, 20 °C
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, pipette di trasferimento, alte prestazioni
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Guanti in nitrile
Nome del fornitore: VWR Collection
Provette per centrifuga, Falcon®
Nome del fornitore: Corning
VWR®, Pipette sierologiche, Standard Line
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Contenitori per campioni dritti con tappo a vite
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Provette e strip per PCR, 0,2 ml
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Provette per centrifuga, senza metalli, con tappo a vite
Nome del fornitore: VWR Collection
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Nome del fornitore: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Nome del fornitore: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Nome del fornitore: EPPENDORF