[EN]COD CALIBRATION STANDARD 500 MG/L 1 * 100 mL
Codice catalogo CMPLCOD500.L1
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
New Product
[EN]COD CALIBRATION STANDARD 500 MG/L 1 * 100 mL
Codice catalogo CMPLCOD500.L1
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
New Product
Frequently Bought Together
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, Guanti in Nitrile
Nome del fornitore: VWR Collection
Etanolo 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, pipette di trasferimento, alte prestazioni
Nome del fornitore: VWR Collection
Acqua, LiChrosolv® per cromatografia, per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
N,N-Dietil p-fenilendiammina solfato, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acido trifluoroacetico, Uvasol® per spettroscopia, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Puntali per pipette, Finntip™
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo 96% vol Ph. Eur.
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.5% USP, Ph. Eur.
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals