ContactUsLinkComponent
LASER MODULES 850 NM, 40 MW, APC, TTL FOCUSABLE, 5 VDC 1 * 1 ST
Codice catalogo MSPPRLDH850M-40-5
Nome del fornitore:  MARKET SOURCE PART PROCESS
LASER MODULES 850 NM, 40 MW, APC, TTL FOCUSABLE, 5 VDC 1 * 1 ST
Codice catalogo MSPPRLDH850M-40-5
Nome del fornitore:  MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together